A1500000
Azathioprin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)-thiopurin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
azathioprine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
InChIKey
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPAT(5471)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)