Wichtige Dokumente
A1400000
Atropinsulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Atropin -sulfat (Salz) Monohydrat, α-(Hydroxymethyl)-phenylessigsäure-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylester, (±)-Tropintropat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
atropine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
189-192 °C (A) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
InChIKey
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)