Wichtige Dokumente
936928
XPhos Pd G4 ChemBeads
Synonym(e):
(SP-4-3)-[Dicyclohexyl[2′,4′,6′-tris(1-methylethyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]phosphine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]palladium
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES String
CC(C)C1=CC(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2
InChI
InChI:1S/C33H49P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChIKey
LJYHQNMVCGMPIU-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
For larger scale uses, product also available in powdered form (804274)
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)