Wichtige Dokumente
92412
Hefe-Mannitol-Agar ohne Calcium
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
dipotassium phosphate, 0.5 g/L
magnesium sulfate, 0.2 g/L
mannitol, 10 g/L
sodium chloride, 0.1 g/L
yeast extract, 1 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
life science and biopharma
microbiology
Eignung
rhizobiaceae
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)