Wichtige Dokumente
92332
Chlorid-Ionophor IV
Selectophore™, for ion-selective electrodes
Synonym(e):
4,5-Bis-[N′-(butyl)-thioureido]-2,7-di-tert.-butyl-9,9-dimethyl-xanthen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore™
Form
powder
SMILES String
CCCCNC(=S)Nc1cc(cc2c1Oc3c(NC(=S)NCCCC)cc(cc3C2(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H50N4OS2/c1-11-13-15-34-29(39)36-25-19-21(31(3,4)5)17-23-27(25)38-28-24(33(23,9)10)18-22(32(6,7)8)20-26(28)37-30(40)35-16-14-12-2/h17-20H,11-16H2,1-10H3,(H2,34,36,39)(H2,35,37,40)
InChIKey
GYGZJHGSLBVTPV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?