27086
Chromoionophor I
Selectophore™
Synonym(e):
3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazin, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazin, N-Octadecanoyl-Nilblau, ETH 5294
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Selectophore™
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
InChIKey
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.