Wichtige Dokumente
91366
Universelle Voranreicherungsbouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
casein enzymic hydrolysate, 5.0 g/L
dextrose, 0.50 g/L
disodium phosphate, 7.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.10 g/L
magnesium sulfate, 0.250 g/L
monopotassium phosphate, 15.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium pyruvate, 0.20 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
Eignung
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?