Wichtige Dokumente
902000
UltraNitroCat
≥95%
Synonym(e):
(1-(2,6-Diethylphenyl)-3,5,5-trimethyl-3-phenylpyrrolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxy-5-nitrobenzylidene)ruthenium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Verfügbarkeit
available only in USA
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Rechtliche Hinweise
WO 2017/055945
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)