Merck
900637
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorethan
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonym(e):
Ethylenchlorid, Ethylendichlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.96
Beilstein:
605264
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
NACRES:
NA.21
Qualität
ZerO2®
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
87 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
775 °F
Expl.-Gr.
15.6 %
Verunreinigungen
≤0.003% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChIKey
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Rechtliche Hinweise
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jana Hammoud et al.
Carbohydrate research, 486, 107834-107834 (2019-11-07)
Herein, a C-H bond functionalization approach is reported as a new route towards non-natural glycosides having a quaternary position 5. The development of this transformation furthermore reveals that insertion of Rh(II)-carbenes into the C5-H bond is controlled by remote stereoelectronic