Merck
900631
Sigma-Aldrich
Ethylenglycol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonym(e):
1,2-Ethandiol
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
Beilstein:
505945
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352137
NACRES:
NA.21
bp:
195-198 °C
Qualität
ZerO2®
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
752 °F
Expl.-Gr.
15.3 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.003% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Rechtliche Hinweise
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)