Wichtige Dokumente
86874
Tetrabutylammoniumhexafluorphosphat
purum, ≥98.0% (CHN)
Synonym(e):
TBAPF6, Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (CHN)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.3% halogenides (as Br)
≤1% water
mp (Schmelzpunkt)
244-246 °C (lit.)
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.F6P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As the supporting electrolyte in cyclic voltammetric studies.
- As a reactant in the synthesis of fluorescent nanofibrous sensing films for detecting nitro-explosive vapors.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?