Wichtige Dokumente
82670
Pyrethrum-Extrakt
≥50% (sum of pyrethrines)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
≥50% (sum of pyrethrines)
Brechungsindex
n20/D 1.48-1.50
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\C1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)\C(C)=C\C3[C@@H](C(=O)OC4CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C4C)C3(C)C
InChI
1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1
InChIKey
VXSIXFKKSNGRRO-YWUDCVDHSA-N
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?