Wichtige Dokumente
81284
Poly(ethylenglykol)
analytical standard, for GPC, 400
Synonym(e):
PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~375
Mp ~420
Mw ~400
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
281.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?