Merck
76887
Supelco
1,4-Dioxan
analytical standard
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
102551
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
356 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
100-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,4-Dioxan ist eine organische Verbindung und ein Umweltschadstoff, der gemeinhin in industriellen Abfallströmen und Nebenprodukten vorkommt. Es wird häufig als industrielles Lösungsmittel in Kosmetik- und Haushaltsprodukten wie Lotionen, Seife, Shampoo und Schaumbad verwendet.
Anwendung
1,4-Dioxan kann als Analysereferenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in Wasserproben mit verschiedenen chromatographischen Verfahren eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Trace-level determination of 1, 4-dioxane in water by isotopic dilution GC and GC-MS
Draper.MW, et al.
Analyst, 125(8), 1403-1408 (2008)
Simultaneous determination of 22 volatile organic compounds, methyl-tert-butyl ether, 1, 4-dioxane, 2-methylisoborneol and geosmin in water by headspace solid phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry
Nakamura S and Daishima S
Analytica Chimica Acta, 548(1-2), 79-85 (2005)
Xiaohua Liu et al.
Biomaterials, 31(2), 259-269 (2009-09-29)
It remains a challenge to synthesize functional materials that can develop advanced scaffolding architectures for tissue engineering. In this study, a series of biodegradable amphiphilic poly(hydroxyalkyl (meth)acrylate)-graft-poly(l-lactic acid) (PHAA-g-PLLA) copolymers have been synthesized and fabricated into nano-fibrous scaffolds. These copolymers
Astragaloside IV promotes the eNOS/NO/cGMP pathway and improves left ventricular diastolic function in rats with metabolic syndrome.
Xin Lin et al.
The Journal of international medical research, 48(1), 300060519826848-300060519826848 (2019-03-08)
Joshua J Pacheco et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8363-8367 (2014-06-10)
Terephthalic acid (PTA), a monomer in the synthesis of polyethylene terephthalate (PET), is obtained by the oxidation of petroleum-derived p-xylene. There is significant interest in the synthesis of renewable, biomass-derived PTA. Here, routes to PTA starting from oxidized products of
Artikel
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities
Protokolle
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)