80704
VCC-Selektiv-Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
ECO157:H7-Selektiv-Supplement, Vancomycin Cefixim Cefsulodin-Selektiv-Supplement
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia coli
coliforms
Anwendung
Ein Antibiotika-Supplement, das für die selektive Isolation von Escherichia coli O157:H7 empfohlen wird.
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 1000 mL Medium)
Vancomycin 8.0 mg
Cefixime 0.05 mg
Cefsoludin 10.0 mg
Vancomycin 8.0 mg
Cefixime 0.05 mg
Cefsoludin 10.0 mg
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Multiplex real-time PCR assays for detection of eight Shiga toxin-producing Escherichia coli in food samples by melting curve analysis
Singh, Prashant
International Journal of Food Microbiology, 101-108 (2015)