Wichtige Dokumente
80521
Trichloracetylchlorid
for GC derivatization, ≥98.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for GC derivatization
Qualitätsniveau
Dampfdruck
16 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.5%
98.5-101.5% (AT)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Brechungsindex
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470-1.472
bp
114-116 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−57 °C (lit.)
Dichte
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
InChIKey
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)