Wichtige Dokumente
80099
PTX-11 -Lösung
20 μg/g in methanol (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Pectenotoxin 11 -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Konzentration
20 μg/g in methanol (nominal concentration)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@]([C@H]2O[C@]([C@H](OC([C@H](C)[C@@H]3CCC[C@]4(O[C@H]([C@@H]([C@](C5)(C)O[C@H]6C5=O)O)CC4)O3)=O)[C@@H]2O)([H])/C=C/C(C)=C/[C@H](C)C[C@]7(C)O[C@@H]([C@@]8(O[C@@H]6C9)O[C@@]9(C)CC8)CC7)(O)OCC[C@H]1C
InChI
1S/C47H70O15/c1-25-10-11-31-37(35(49)40(55-31)47(53)38(50)27(3)14-20-54-47)56-41(52)28(4)30-9-8-15-45(57-30)17-12-32(58-45)39(51)44(7)23-29(48)36(61-44)33-24-43(6)18-19-46(59-33,62-43)34-13-16-42(5,60-34)22-26(2)21-25/h10-11,21,26-28,30-40,49-51,53H,8-9,1
InChIKey
ASJMRRUHURWTNM-NCWQDUMVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)