Wichtige Dokumente
79856
Isoborneol
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
212-214 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
InChIKey
DTGKSKDOIYIVQL-MRTMQBJTSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)