Wichtige Dokumente
420247
(+)-Borneol
97%
Synonym(e):
endo-(1R)-1,7,7-Trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +36°, c = 5 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
206-209 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@@](C)([C@@H](O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
InChIKey
DTGKSKDOIYIVQL-WEDXCCLWSA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT1A4(54657)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?