Wichtige Dokumente
793191
Reagent Alcohol
80%
Synonym(e):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Form
liquid
Expl.-Gr.
3.1-27.7 % (lit.)
Konzentration
80%
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Steuer- und Lizenzinformationen
Sales restrictions may apply
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Verpackung
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
Komponenten
Sonstige Hinweise
The letterhead approval is not required by Sigma-Aldrich for the 4x1GA unit size.
Link to Letterhead Example:
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)