78719
Kovac-Reagenzstreifen
suitable for microbiology
Synonym(e):
Indol-Reagens Teststäbchen nach Kovac
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 25 strips
Lagerbedingungen
(Prevent from moisture)
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Anwendung(en)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia coli
enterobacteriaceae
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
Komponenten
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.