Merck
78711
Sigma-Aldrich
RenLam® M-1
for microscopy, suitable as a embedding medium
About This Item
UNSPSC-Code:
41116121
NACRES:
MA.02
Qualität
for microscopy
Qualitätsniveau
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.528-1.542
Dichte
1.10-1.14 g/cm3 at 20 °C
Eignung
suitable for microscopy
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
to be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Rechtliche Hinweise
Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)