Wichtige Dokumente
76493
Pentacosan
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
169-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
53-56 °C
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H52/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3
InChIKey
YKNWIILGEFFOPE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?