74893
Octatriacontan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
n-Octatriacontane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Form
flakes
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H78/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-38H2,1-2H3
InChIKey
BVKCQBBZBGYNOP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?