Wichtige Dokumente
73177
1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2,4-Dinitro-1-Fluorbenzol, DNFB, FDNB, Sanger-Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
(Solid or Semi-Solid or Chunk(s) or Paste or Liquid)
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
light yellow to very dark green-yellow, and Light Green to Very Dark Green
Brechungsindex
n20/D 1.569 (lit.)
bp
178 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-27 °C (lit.)
Dichte
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
InChIKey
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
327.2 °F
Flammpunkt (°C)
164 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?