Merck
70172
Millipore
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Tryptically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Casein, Trypton aus Casein, enzymatisch hydrolisiert
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
Produktbezeichnung
Pepton aus Casein, tryptischer Verdau, suitable for microbiology
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
total nitrogen (N), ≥11%
Glührückstand
≤15.0%
Verlust
≤6.0% loss on drying
pH-Wert
6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Allgemeine Beschreibung
Eine reiche Aminosäurenquelle mit hohem Tryptophangehalt, die zur Identifizierung von Indol-produzierenden Mikroorganismen geeignet ist.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)