67407
2-Isopropylapfelsäure
analytical standard
Synonym(e):
2-Hydroxy-2-isopropyl-bernsteinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.5% (HPLC)
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
138-145 °C
144-146 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O5/c1-4(2)7(12,6(10)11)3-5(8)9/h4,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
BITYXLXUCSKTJS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)