Wichtige Dokumente
66681
4,4′-Methylen-bis(2-chloranilin)
analytical standard
Synonym(e):
2,2′-Dichlor-4,4′-methylendianilin, 4,4′-Diamino-3,3′-dichlordiphenylmethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
202-214 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
102-107 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
InChIKey
IBOFVQJTBBUKMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Urine samples by high performance liquid chromatography (HPLC).
- Textile samples by HPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.
- Plastic multilayer food packaging materials by LC-Orbitrap-full scan-high resolution mass spectrometry (HRMS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?