Merck
54253
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H25NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤15% water (calculated from elemental analysis)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-5-6-10(15)7-13(18)19-11(8-12(16)17)9-14(2,3)4/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-/m1/s1
InChIKey
VYEONLJQPYRKAN-GHMZBOCLSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)