Wichtige Dokumente
52284
Lactose-Fermentationsmembran
white colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Synonym(e):
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Empfohlene Produkte
membrane size
70 mm
Sterilität
sterile
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
microbe id | utilization test: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia coli
bacteria
coliforms
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)