Wichtige Dokumente
472077
2-(4-Hydroxyphenyl)-5-pyrimidinol
90%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
<10% water
mp (Schmelzpunkt)
235-240 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-c2ncc(O)cn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)10-11-5-9(14)6-12-10/h1-6,13-14H
InChIKey
BKOPBDRWHKDPPN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?