Wichtige Dokumente
46019
Terbuthylazin-2-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Hydroxyterbuthylazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCNc1nc(O)nc(NC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C9H17N5O/c1-5-10-6-11-7(13-8(15)12-6)14-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H3,10,11,12,13,14,15)
InChIKey
OYTCZOJKXCTBHG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)