Merck
34516
Supelco
Folpet-d4
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(Trichlormethylsulfanyl)-isoindol-d4-1,3-dion, 2-[(Trichlormethyl)-thio]-1H-isoindol-1,3(2H)-dion-d4, N-(Trichlormethylthio)-phthalimid-d4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D4Cl3NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
ClC(Cl)(Cl)SN1C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
HKIOYBQGHSTUDB-RHQRLBAQSA-N
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)