Wichtige Dokumente
45986
3-Nitrotoluol
analytical standard
Synonym(e):
1-Methyl-3-nitrobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.73 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 50.2 °C)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-16 °C (lit.)
Dichte
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
QZYHIOPPLUPUJF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F
Flammpunkt (°C)
98 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)