Wichtige Dokumente
45398
Chlorthiamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,6-Dichlor-thiobenzamid, 2,6-Dichlorbenzol-carbothioamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
NC(=S)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl2NS/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
InChIKey
KGKGSIUWJCAFPX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?