Wichtige Dokumente
46424
Formothion -Lösung
~80% in xylene, PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
S-[2-(Formylmethylamino)-2-oxoethyl]-O,O-dimethyl-dithiophosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Enthält
acetic acid anhydride as stabilizer
Konzentration
~80% in xylene
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C(=O)CSP(=S)(OC)OC
InChI
1S/C6H12NO4PS2/c1-7(5-8)6(9)4-14-12(13,10-2)11-3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
AIKKULXCBHRFOS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.