Wichtige Dokumente
42754
Ginsenosid Rk1
analytical standard
Synonym(e):
(3β, 12β)-12-Hydroxydammara-20,24-dien-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]5(C)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@]6([H])[C@@]5(C)CC[C@@]6(C(CCC=C(C)C)=C)[H]
InChI
1S/C42H70O12/c1-21(2)10-9-11-22(3)23-12-16-42(8)30(23)24(45)18-28-40(6)15-14-29(39(4,5)27(40)13-17-41(28,42)7)53-38-36(34(49)32(47)26(20-44)52-38)54-37-35(50)33(48)31(46)25(19-43)51-37/h10,23-38,43-50H,3,9,11-20H2,1-2,4-8H3/t23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30
InChIKey
KWDWBAISZWOAHD-MHOSXIPRSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?