Merck
38788
Supelco
Kupfer(II)-Ionophor V
Selectophore, function tested
Synonym(e):
2-(1,4,8,11-Tetrathia-cyclotetradec-6-yloxy)-hexansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H30O3S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
Selectophore
Qualitätsniveau
Qualität
function tested
SMILES String
CCCCC(OC1CSCCSCCCSCCSC1)C(O)=O
InChI
1S/C16H30O3S4/c1-2-3-5-15(16(17)18)19-14-12-22-10-8-20-6-4-7-21-9-11-23-13-14/h14-15H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
ZIRYKADCKCUEGL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Copper(II) Ionophore V is a calboxylated thiacrown ether.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Copper(II)-selective electrodes based on a novel charged carrier and preliminary application of field-effect transistor type checker
Wakida, S., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 130, 187-192 (2008)
Synthesis of thiacrown ether carboxylic acids and their characteristics as extractants for metal ions.
Saito, Keiitsu, et al.
Analytica Chimica Acta, 299, 137-144 (1994)