Wichtige Dokumente
36704
3,5-Dichloranilin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
259-260 °C/741 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-52 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChIKey
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
271.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
133 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)