Wichtige Dokumente
36545
Dichloressigsäure
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
0.19 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9-11 °C (lit.)
Dichte
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChIKey
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Brain,Liver,Testes
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)