35364
Mefenaminsäure-(Benzoesäure-ring-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(2,3-Dimethyl-phenylamino)-benzoesäure-13C6
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
Cc1cccc(N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i3+1,4+1,7+1,8+1,12+1,14+1
InChIKey
HYYBABOKPJLUIN-MQISJZSBSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?