34574
TISAB IV -Lösung
Synonym(e):
Puffer IV zur Einstellung der Gesamt-Ionenstärke
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
TISAB (Total Ionic Strength Adjustment Buffers, Gesamt-Ionenstärke-Einstell-Puffer) werden allgemein für die Mikrobestimmung von Fluoriden eingesetzt.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Portal für Sensoranwendungen
Anwendung
TISAB IV wurde als Komplexbildner für Metallionen und als Reagens zur Anpassung der Ionenkonzentration in einem Experiment zur Untersuchung der erhöhten Freisetzung von Fluorid aus Glasionomerzement nach Beschichtung der Glasionomer-Scheiben mit 10 % Silberfluorid (AgF) verwendet.
Haftungsausschluss
Important notice The article number 34574-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34574-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Microdetermination of fluoride using Gran's plots.
Microchimica Acta, 61 (1), 887-100 (1973)
Z Ariffin et al.
Australian dental journal, 51(4), 328-332 (2007-01-30)
This study investigated the extent to which a coating of 10% silver fluoride (AgF) on discs of glass jonomer cements (GIGs) would enhance the release of fluoride ion into eluting solutions at varying pH. Forty discs each of Fuji LX