Merck
32249-M
Sigma-Aldrich
Toluol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.7% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
Beilstein:
635760
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
39011102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
110-111 °C (lit.)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0001% thiophene
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% free alkali (as NaOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% S-compounds (as S)
≤0.02% water (Karl Fischer)
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496-1.498
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.5 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
SMILES String
Cc1ccccc1
Anwendung(en)
microbiology
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Toluol ist ein Benzolanalog und wird häufig als organisches Lösungsmittel verwendet. Sein anaerober biologischer Abbau zu CO2 durch das denitrifizierende Bakterium Thauera arornatica wurde beschrieben. Es bildet eine syndiotaktische molekulare Polystyrol-Toluol-Verbindung. Die Kristallstruktur dieser molekularen Verbindung wurde in Studien mittels Röntgendiffraktometrie untersucht.
Anwendung
Toluol kann ferner als Lösungsmittel für die Herstellung eines 4-armigen Polylactid-basierten (PLA-)Sternoligomers verwendet werden. Es wurde zur Aktivierung von Glas-Objektträgern für ein In-vitro-Testsystem zur Allergiediagnose eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Betrifft ausschließlich Deutschland: unversteuert
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Barbara I Fall et al.
Analytical chemistry, 75(3), 556-562 (2003-02-15)
The described in vitro test system for allergy diagnosis is based on microscope glass slides activated with (3-glycidyloxypropyl)trimethoxysilane. Allergen solutions are immobilized as small droplets (approximately 10 nL) on the activated glass slides with a piezoelectric arrayer. In contrast to
T Biegert et al.
European journal of biochemistry, 238(3), 661-668 (1996-06-15)
Toluene is degraded anoxically to CO2 by the denitrifying bacterium Thauera aromatica. Toluene first becomes oxidized to benzoyl-CoA by O2-independent reactions. Benzoyl-CoA is then reduced to non-aromatic products by benzoyl-CoA reductase. We set out to study the reactions employed for