31267
Trichloressigsäure
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
TCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 51 °C)
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble 81.7 g/L at 20 °C (completely)
Dichte
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChIKey
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?