Merck
28632-U
Hamilton® 1701N Spritze
1701N Slim Line, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materialien
blunt tip stainless steel (point style 3)
Kanülengröße
22s ga (blunt tip)
Beschreibung
gastight, 10uL
Leistungsmerkmale
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 203194
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC sampling)
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)