Wichtige Dokumente
27506
L-(+)-Tartarsäure
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, 99.7-100.5% (calc. to the dried substance), powder
Synonym(e):
(2R,3R)-(+)-Weinsäure, L-Threarsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.18 (vs air)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
Assay
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
Selbstzündungstemp.
797 °F
Verunreinigungen
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 105 °C
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C
170-172 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 150 g/L at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
oxalate (C2O42-): in accordance
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?