Merck
272442
Sigma-Aldrich
2,6-Diphenyl-4-(2,4,6-triphenyl-1-pyridinio)phenolat
Dye content 90 %
Synonym(e):
2,6-Diphenyl-4-(2,4,6-triphenylpyridinio)phenolat, Reichardt-Farbstoff
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H29NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.68
Beilstein:
1444580
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 90%
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
271-275 °C (lit.)
λmax
306 nm
551 nm (2nd)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-]c1c(cc(cc1-c2ccccc2)-[n+]3c(cc(cc3-c4ccccc4)-c5ccccc5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C41H29NO/c43-41-37(31-18-8-2-9-19-31)28-36(29-38(41)32-20-10-3-11-21-32)42-39(33-22-12-4-13-23-33)26-35(30-16-6-1-7-17-30)27-40(42)34-24-14-5-15-25-34/h1-29H
InChIKey
UWOVWIIOKHRNKU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Reichardt-Farbstoff gehört zur Klasse der Azomerocyanin-Farbstoffe. Reichardt-Farbstoff, auch als ET(30) oder Pyridinium-N-phenoxidbetain-Farbstoff bekannt, ist ein besonders solvatochromer Betain-Farbstoff, der sich zum Bestimmen der Polaritätswirkung von Lösungsmitteln eignet. Er spielt eine wichtige Rolle als Sonde der Lösungsmittelpolarität in biologischen Systemen und auf Oberflächen.
Anwendung
Reichardt-Farbstoff ist ein solvatochromer Betain-Farbstoff, der zum Bestimmen der Lösungsmittel-Polarität eingesetzt wird.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
C. Reichardt
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 80, 1415-1415 (2008)
C. Reichardt
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 76, 1903-1903 (2004)
Yu Chen et al.
Analytica chimica acta, 1034, 128-136 (2018-09-09)
In this work, a paper-based optoelectronic sensor (paper-nose) is presented for sensing volatile gases in air. The proposed optoelectronic sensor is a combination of both colorimetric (optical) and chemiresistive (electronic) sensor arrays in order to improve the selectivity of the
Aldrichimica Acta, 20, 59-59 (1987)
Beatrice Swensson et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-12)
To further understand cellulose-solvent interactions in aqueous hydroxide solutions, cellulose behavior in aqueous solutions of NaOH combined with tetramethylammonium hydroxide (TMAH) or benzyltrimethylammonium hydroxide (Triton B), as well as urea, was investigated. The rheological properties of the solutions were assessed