26210
3-Chlorpropionylchlorid
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
bp
143-145 °C (lit.)
Dichte
1.324 g/mL at 20 °C
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
InChIKey
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- microwave-promoted liquid-phase synthesis of 3,5-disubstituted 2-thioxotetrahydropyrimidin-4-ones
- preparation of hydrophilic and macroporous polymer resins modified with isothiocyanate groups
- synthesis of diethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinones, which are potential anticancer agents
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?