Merck
16016
Sigma-Aldrich
Phenol
puriss., ≥99.5% (GC), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, crystalline (detached)
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
Beilstein:
969616
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Agentur
complies with USP (identity)
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Dampfdruck
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Assay
≥99.5% (GC)
99.0-100.5% (calc. on H2O free substance)
Form
crystalline (detached)
Selbstzündungstemp.
1319 °F
Expl.-Gr.
8.6 %
Verunreinigungen
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-42 °C (lit.)
Übergangstemp.
solidification point ≥40 °C
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
in accordance for appearance of solution
Citrobacter spp.
Escherichia coli
coliforms
Anwendung(en)
food and beverages
water monitoring
SMILES String
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChIKey
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phenol ist ein aromatischer Alkohol. Verschiedene industrielle Prozesse zur Synthese von Phenol wurden vorgeschlagen.
Anwendung
Phenol kann zur Isolation von Desoxyribonukleinsäure aus Bacillus subtilis eingesetzt werden. Es kann in der Berthelot-Farbreaktion zur quantitativen Schätzung von Ammoniak eingesetzt werden.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnung Basic, Plus oder Prime wird angehängt zur Angabe der Qualitätskontrollstufe, von einer grundlegenden Qualitätskontrolle über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Artikel
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.