Merck
15355
Sigma-Aldrich
N-Boc-Ethanolamin
purum, ≥96.0% (GC)
Synonym(e):
N-(2-Hydroxyethyl)carbamidsäure-tert-butylester, N-(tert.-Butoxycarbonyl)-ethanolamin, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.20
Beilstein:
2353995
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay:
≥96.0% (GC)
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (GC)
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
n20/D 1.450
Dichte
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
InChIKey
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Building block for phospholipids
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M.-L. Alcaraz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 192-192 (1996)
S.F. Martin et al.
Tetrahedron Letters, 29, 3631-3631 (1988)
S.F. Martin et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4805-4805 (1994)